Learn More
inplusDESIGN Ampoule Opener
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
Marca:  inplusDESIGN PZN9071220
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16671792
  • en la oferta / paquete de 25
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
  • The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
  • Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
  • Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
  • Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
  • Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
  • Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Especificaciones
Especificaciones
Azul
20 x 25 x 72 mm
5 mL Break-Open Ampoules According to DIN ISO Norm 9187
Ampule Opener
Polypropylene
5 mL Break-Open Ampoules
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.