Learn More
inplusDESIGN Ampoule Opener
inplusDESIGN Ampoule Opener for extremely easy and fast opening of glass ampoules. As easy as pressing a button, without contact to the ampoule which minimizes any risk of injury.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto Ampule Opener
Material Polypropylene
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
16641792
Encompass_Preferred
Ver documentos
inplusDESIGN
PZN11668586
20 mL Break-Open Ampoules
en la oferta
paquete de 15
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
16671792
Encompass_Preferred
Ver documentos
inplusDESIGN
PZN9071220
5 mL Break-Open Ampoules
en la oferta
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
16651792
Encompass_Preferred
Ver documentos
inplusDESIGN
PZN9071208
1 mL Break-Open Ampoules
en la oferta
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
16661792
Encompass_Preferred
Ver documentos
inplusDESIGN
PZN9071214
2 mL Break-Open Ampoules
en la oferta
paquete de 50
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
  • The Intelligent Ampoule Opener stands for a unique, playful principle
  • The ampoule is not being touched when opening, but opened comfortably, easily, and safely
  • Extremely high comfort: Opening of glass ampoules as easy as pressing a button
  • Full safety: Full protection against any injuries as the ampoule is not even touched when opened
  • Trust: Eliminates natural fear of holding and breaking glass
  • Fun - Which is absolutely unique: The Intelligent Ampoule Opener is very enjoyable and even encourages users to open ampoules, which they confirm again and again
  • Sterilizability: Designed for multiple uses. Autoclaving or treatment with ethylene oxide is recommended for any sterilization of the ampoule openers that may be necessary. Autoclaving at maximum temperature of 121°C ensures that the mechanical properties are maintained for a maximum of 20 cycles
Especificaciones
Especificaciones
Ampule Opener
Polypropylene
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.