Learn More
Fisherbrand™ Puntas para filtros de pipeta Top-Line
Elimine la contaminación de la pipeta y la muestra. Las puntas con filtro de pipetas Top-Line Fisherbrand™ evitan que las impurezas pasen a través del filtro de microporos.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.96000kg
Descripción
- Los filtros se han fabricado con polietileno virgen hidrófobo de alta calidad sin aditivos
- Los filtros bloquean los aerosoles y líquidos mediante la tecnología de filtración con microporos
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar (excepto la punta con filtro de 0,5-10/20 µl)
- La salida de punta cónica evita la formación de gotas en la apertura de salida de la punta
- Las puntas se han fabricado a partir de polipropileno no humectable y esterilizable en autoclave
- Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
1 μl a 100 μl | |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Radiación beta | |
Sí | |
Volúmenes estándar |
Con filtro | |
Transparente | |
50,8mm | |
Gradilla | |
Polipropileno virgen |