Learn More
Fisherbrand™ Puntas para filtros de pipeta Top-Line
Elimine la contaminación de la pipeta y la muestra. Las puntas con filtro de pipetas Top-Line Fisherbrand™ evitan que las impurezas pasen a través del filtro de microporos.
70.65€ - 209.88€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Método de esterilización | Radiación beta |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Longitud (métrico) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10580813
|
Fisherbrand™
|
1 to 50 μL | 50.8mm | Clear |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10050842
|
Fisherbrand™
|
De 1 a 30 μl | 50,8mm | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10375572
|
Fisherbrand™
|
5 to 300 μL | 55mm | Clear |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10366242
|
Fisherbrand™
|
De 0,1 a 10 μl | 34,1mm | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10060842
|
Fisherbrand™
|
1 μl a 100 μl | 50,8mm | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10102512
|
Fisherbrand™
|
1 μl a 200 μl | 50,8mm | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10691213
|
Fisherbrand™
|
100 μl a 1000 μl | 86 mm | Transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
- Los filtros se han fabricado con polietileno virgen hidrófobo de alta calidad sin aditivos
- Los filtros bloquean los aerosoles y líquidos mediante la tecnología de filtración con microporos
- Geometría de cono optimizada para un ajuste seguro
- Marcas de graduación en la punta en volúmenes estándar (excepto la punta con filtro de 0.5-10/20 µl)
- La salida de punta cónica evita la formación de gotas en la apertura de salida de la punta
- Las puntas se han fabricado a partir de polipropileno no humectable y esterilizable en autoclave
- Paquetes estériles disponibles (radiación beta)
Especificaciones
Con filtro | |
Transparente | |
Radiación beta | |
Sí | |
Volúmenes estándar |
Estéril | |
Esterilizable en autoclave | |
Gradilla | |
PP virgen (polipropileno) |