Learn More
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate
Functionally selective M1 agonist
Marca: Tocris Bioscience™ 3569/10
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Xanomeline oxalate is a functionally selective muscarinic M1 receptor agonist (EC50 values are 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). Displays a complex pharmacological profile: reversible and wash-resistant binding, resulting in full agonist activity at M1; delayed wash-resistant partial agonist activity at M2; and delayed wash-resistant full agonist activity at M4. Exhibits antipsychotic activity, and improves cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer's disease and schizophrenia.Especificaciones
>98% | |
Xanomeline oxalate | |
Xanomeline oxalate |
10 mg | |
371.46 |
Título del producto
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido