Learn More
Tocris Bioscience™ Xanomeline oxalate
Functionally selective M1 agonist
263.00€ - 1060.00€
Especificaciones
Pureza | >98% |
---|---|
Tipo de producto | Xanomeline oxalate |
Peso molecular | 371.46 |
Inhibidores | Xanomeline oxalate |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18025322
|
Tocris Bioscience™
3569/10 |
10 mg |
263.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18085332
|
Tocris Bioscience™
3569/50 |
50 mg |
1060.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Functionally selective muscarinic M1 receptor agonist (EC50 values are 0.3, 5, 42, 52 and 92.5 nM at M1, M3, M5, M4 and M2 receptors respectively). Displays a complex pharmacological profile: reversible and wash-resistant binding, resulting in full agonist activity at M1; delayed wash-resistant partial agonist activity at M2; and delayed wash-resistant full agonist activity at M4. Exhibits antipsychotic activity, and improves cognitive deficits and behavioral disturbances in Alzheimer's disease and schizophrenia.Especificaciones
>98% | |
Xanomeline oxalate | |
371.46 | |
Xanomeline oxalate |
Para uso exclusivo en investigación