Learn More
Difluoruro de xenón, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11324707
Difluoruro de xenón, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324707
2 g
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Código de producto. 11324707
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039739.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Agente de fluoración
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13709-36-9
Fórmula molecular F2Xe
Peso molecular (g/mol) 169.29
Número MDL MFCD00040538
Clave InChI IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basisMostrar másMostrar menos
PubChem CID 83674
Nombre IUPAC difluoroxenón
SMILES F[Xe]F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Xenon difluoride
Punto de fusión 127°C to 129°C
Color Blanco
Forma física Gránulos cristalinos, enviados en teflón
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3087
Índice Merck 14,10072
Información de solubilidad Decomposes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.3
Porcentaje de pureza 99.5%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.32
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteT31J023 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2023 Catalog Number039739.09,039739.18,039739.04
Número de loteQ21J009 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/05/2023 Catalog Number039739.09,039739.18,039739.04
Número de loteF17P23 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number039739.09,039739.18,039739.04
Número de loteC23Q19 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/12/2021 Catalog Number039739.09,039739.18,039739.04
Número de loteY13F017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha08/12/2021 Catalog Number039739.09,039739.18,039739.04
RUO – Research Use Only
Título del producto
Difluoruro de xenón, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >