Learn More
Difluoruro de xenón, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Xenon difluoride |
Punto de fusión | 129°C |
Color | Blanco |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 1 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5+% |
Fórmula lineal | XeF2 |
Índice Merck | 15, 10270 |
Información de solubilidad | Solubility in water: decomposes in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.29 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0460756 | Certificado de análisis | 11/03/2024 | 278550050,278550010 |
A0458254 | Certificado de análisis | 27/11/2023 | 278550050,278550010 |
A0455835 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 278550050,278550010 |
A0453452 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 278550050,278550010 |
A0453018 | Certificado de análisis | 10/05/2023 | 278550050,278550010 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Xenon difluoride
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Difluoruro de xenón, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido