Learn More
Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples on this prepared media plate after 18 to 24 hours incubation at 32°C.
Marca: Thermo Scientific™ PO5044A
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Isolate and enumerate Yersinia enterocolitica from clinical specimens and food samples after 18 to 24 hours using Thermo Scientific™ Yersinia Selective Agar (CIN Agar).
Desarrollada específicamente para el óptimo crecimiento y recuperación de Yersinia enterocolitica, la formulación incluye cefsulodina, Irgasan™ y novobiocina. Las colonias típicas de Yersinia enterocolitica se desarrollarán en forma de diana de color rojo rodeada por un borde transparente y variarán considerablemente entre los serotipos en cuanto a tamaño de colonia, lisura y relación entre el diámetro del borde y el diámetro del centro. La mayoría de los demás organismos que son capaces de crecer generarán colonias más grandes ( > 2 mm de diámetro) con centros de color rosado difuso y zonas exteriores opacas. Serratia liquefaciens, Citrobacter freundii y Enterobacter agglomerans pueden aportar una morfología de colonia similar a la de Yersinia enterocolitica. Estos organismos se pueden diferenciar de la Yersinia enterocolitica mediante pruebas bioquímicas.Nuestros productos se elaboran y distribuyen por todo el mundo mediante una amplia red de instalaciones de la empresa para garantizar que recibe el medio más reciente y eficaz posible. Para reducir el tiempo de entrega, se recomienda que seleccione un número de referencia de producto con el origen de fabricación más cercano a su ubicación.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Probado conforme a la CEN ISO/TS 11133-2. La formulación de este medio cumple con la ISO 10273. | |
De 6 °C a 12 °C | |
Monoplaca de 90 mm | |
Agar | |
Embolsado en línea, una sola capa |
Rosa antiguo, transparente | |
Agar selectivo para Yersinia | |
Alemania | |
17 g ± 5 % | |
10/paq. |