Learn More
Novus Biologicals™ Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK (Caspase 3/7 Inhibitor)
For use in research applications
484.00€ - 1370.00€
Specifications
Color | Blanco |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
18769823
|
Novus Biologicals™
NBP2-29396 |
484.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
18136913
|
Novus Biologicals™
NBP2-29396-5MG |
5 mg |
1370.00€
5 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Specifications
Blanco | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Para uso exclusivo en investigación
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Novus Biologicals™ Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK (Caspase 3/7 Inhibitor)