Learn More
Novus Biologicals™ Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK (Caspase 3/7 Inhibitor)
For use in research applications
Marca: Novus Biologicals™ NBP2-29396-5MG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Blanco | |
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK (Caspase 3/7) Inhibitor | |
Caspase 3/7 |
Facilitate cell permeability | |
5 mg | |
668 | |
Maciza |
Título del producto
Novus Biologicals™ Z-D(OMe)E(OMe)VD(OMe)-FMK (Caspase 3/7 Inhibitor) > 5mg
Para uso exclusivo en investigación
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido