Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μL Extended Length Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
Marca: Labcon 1057-800-010-9
Detalles adicionales : Peso : 6.94000kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a la mayoría de las micropipetas más populares de 1000 μl
- Filtro patentado sin endotoxinas introducido por robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1000 μl | |
No estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine | |
1000 puntas/bolsa | |
Universal Fit | |
ZAPTM |
Con filtro | |
Transparente | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |