Learn More
Labcon ZAP™ 1000 μL Extended Length Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
66.75€ - 119.00€
Especificaciones
filtradas por | Con filtro |
---|---|
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 3,50 in |
Longitud (métrico) | 88,9 mm |
Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16603942
|
Labcon
1057-165-010-9 |
1 punta/bolsa; 200 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja | Estéril | Transparente |
87.05€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16613942
|
Labcon
1057-225-000-9 |
96 puntas/recarga de Eclipse™ UNO; 8 recargas/paquete; 3 paquete/caja | Estéril | Transparente |
119.00€
paquete de 768 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16623942
|
Labcon
1057-800-010-9 |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril | Transparente |
97.65€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16633942
|
Labcon
1057-960-016-9 |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | Estéril | Natural |
66.75€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16643942
|
Labcon
1057-965-016-9 |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | Estéril | Transparente |
98.35€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 1000 μL Pipettors
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifications
Con filtro | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; de conformidad con CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
No esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine | |
Universal Fit | |
ZAPTM |