Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca: Labcon™ 1152-165-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.08230kg
Descripción
- Filtro de aerosol ZAP™
- Orificio ancho de 1,45 mm para muestras viscosas o células enteras
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
200 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
Haz electrónico | |
Orificio ancho, punta biselada | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Con filtro | |
Transparente | |
1,95 in | |
Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
En bolsa | |
1 punta/bolsa, 200 bolsas/paquete, 10 paquetes/caja | |
Micropipetas de 200 μl | |
ZAPTM |