Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
61.40€ - 110.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) 200 μl
filtradas por Con filtro
Color Transparente
Longitud (imperial) 1,95 in
Longitud (métrico) 49,7 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Esterilizables en autoclave Certificaciones/conformidad Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Esterilizables en autoclave Certificaciones/conformidad Formato Esterilidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16633972
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1152-165-000-9
No esterilizable en autoclave Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD En bolsa Estéril
84.40€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16653972
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1152-965-006-9
Esterilizable en autoclave Conformidad con la ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD Gradilla, 96 Estéril
110.00€
paquete de 960
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
16643972
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1152-960-006-9
Not Autoclavable ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity Rack, 96 Non-sterile Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17517856
Ver documentos Detalles de la promoción
Labcon™
1152-800-000-9
Esterilizable en autoclave ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) En bolsa No estéril Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • ZAP™ Aerosol Filter
  • Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
  • Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
200 μl
Transparente
49,7 mm
Orificio ancho, punta biselada
Micropipetas de 200 μl
ZAPTM
Con filtro
1,95 in
Manejo de líquidos
No
Resina de polipropileno