Learn More
Labcon™ ZAP™ 200 μL Wide Orifice Aerosol Filter Pipette Tips
These filter pipette tips fit most popular 200 μL pipettors.
Marca:  Labcon™ 1152-960-006-9
Detalles adicionales : Peso : 14.96850kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16643972
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • ZAP™ Aerosol Filter
  • Wide bore, 1.45 mm orifice for viscous samples or whole cells
  • Patented, robotically inserted, endotoxin-free filter
  • Made in USA
Especificaciones
Especificaciones
200 μL
Non-sterile
Not Autoclavable
49.7 mm
Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase, and Endotoxin-free
Rack, 96
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pk., 10 Pk./Cs.
Universal Fit
ZAP
Filtered
Clear
1.95 in.
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, CE IVD Conformity
Liquid Handling
Wide Orifice, Bevel Point
Single-use
No
Polypropylene Resin