Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
Marca: Labcon 1175-225-000-9
Detalles adicionales : Peso : 4.98950kg
Descripción
- Punta de pipeta
- Se adapta a las pipetas más usadas de 20 μl
- Filtro de aerosol de baja retención ZAP™ SLIK
- Retención de líquidos muy baja
- Filtro patentado sin endotoxinas insertado con robot
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
20 μl | |
Estériles | |
No esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Haz electrónico | |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO | |
Sí | |
Universal | |
ZAP™ SLIK |
Con filtro | |
Natural | |
1,95 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manejo de líquidos | |
Punta UltraFine | |
RT | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |