Learn More
Labcon ZAP™ SLIK 20 μL Low Retention Aerosol Filter Pipette Tips
Fits Most Popular 20 μL Pipettors
99.10€ - 121.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 20 μl |
---|---|
filtradas por | Con filtro |
Esterilidad | Estéril |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 1,95 in |
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16643992
|
Labcon
1175-965-006-9 |
96 puntas/gradilla |
99.10€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16651953
|
Labcon
1175-225-000-9 |
96 puntas/recarga Eclipse™ UNO |
121.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Description
- Pipette Tip
- Fits Most Popular 20 μL Pipettors
- ZAP™ SLIK Low Retention Aerosol Filter
- Ultra-low fluid retention
- Patented robotically inserted endotoxin free filter
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Specifications
20 μl | |
Estéril | |
1,95 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Punta UltraFine | |
Sí | |
No |
Con filtro | |
No esterilizable en autoclave | |
49,7 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí | |
Universal | |
Resina de polipropileno |