Learn More
Cloruro de cinc, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 732°C |
Punto de fusión | 293°C |
Color | Blanco |
pH | 5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.29g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Presión de vapor | 1.3mbar 428 |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 9
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc Cloruro
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cloruro de cinc, certificado AR para análisis, Fisher Chemical >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido