Learn More
Merck Puntas de pipeta ZipTip™
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
Marca: Merck ZTC18S960
3269.62 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
Un lecho de 0,6 μl de C18, C4, o un SCX (intercambio catiónico fuerte) se fija en el extremo de una punta de pipeta de 10 μL de tal manera que no haya volumen muerto; las muestras concentradas y purificadas se eluyen de 1 a 4 μL. Para aplicaciones que requieren volúmenes de elución más pequeños (por ejemplo <1 μL), las puntas ZipTip μ-C18 presentan un formato de microlecho que contiene 0,2μl de medio.
- Concentrar y purificar muestras biológicas de 1–100 μL
- Ideal para purificar y concentrar femtomoles a picomoles de péptidos, proteínas u oligonucleótidos en minutos antes de la espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar y otras técnicas analíticas.
Información de órdenes
Disponibles en dos configuraciones de embalaje: bandejas resellables (paquetes de 8 y 24 puntas) y gradillas de puntas de 96 posiciones (paquetes de 96 y paquetes de 960 puntas)
Especificaciones
Con medios de 18C | |
1,25 in | |
Especializado, Fijado por medios | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
10 μl | |
3,1cm | |
960/Paq. | |
ZipTipTM |