Learn More
Merck Puntas de pipeta ZipTip™
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
68.25€ - 4035.00€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 10 μl |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Pipeta de ajuste universal |
Línea de productos | ZipTipTM |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10300231
|
Merck
ZTC18S096 |
Con medios de 18C | 96/paquete |
491.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10349141
|
Merck
ZTC04S008 |
Con medios de 4C | 8/Paq. |
68.25€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10481253
|
Merck
ZTC04S096 |
Con medios de 4C | 96/paquete |
463.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10748354
|
Merck
ZTSCXS096 |
Con medios de intercambio de cationes fuertes | 96/paquete |
850.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10453382
|
Merck
ZTSCXS008 |
Con medios de intercambio de cationes fuertes | 8/Paq. |
102.00€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10044590
|
Merck
ZTC18S960 |
Con medios de 18C | 960/Paq. |
3465.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 23-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10093501
|
Merck
ZTC04S960 |
Con medios de 4C | 960/Paq. |
3890.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10278851
|
Merck
ZTC18M960 |
Con microlecho para medios de 18C | 960/Paq. |
4035.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10740883
|
Merck
ZTC18M096 |
Con microlecho de 18C | 96/paquete |
491.00€
paquete de 96 |
Fecha estimada de envío: 18-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10650852
|
Merck
ZTC18M008 |
Con microlecho para medios de 18C | 8/Paq. |
68.25€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 12-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10156390
|
Merck
ZTC18S008 |
Con medios de 18C | 8/Paq. |
68.25€
paquete de 8 |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Preparación de muestras y manipulación de líquidos precisa en un solo dispositivo
Un lecho de 0.6 μl de medios C18, C4 o SCX (intercambio catiónico fuerte) está fijado al extremo de una punta de pipeta de 10 μl, de modo que no hay volumen muerto; las muestras concentradas y purificadas se diluyen en 1 a 4μl. Para aplicaciones que requieren volúmenes de elución más pequeños (p. ej., < 1 μl), las puntas ZipTip μ-C18 disponen de un formato de microlecho que contiene 0.2 μl de medios.
- Concentre y purifique muestras biológicas de 1 a 100 μl
- Ideales para la purificación y concentración de femtomoles en picomoles de péptidos, proteínas u oligonucleótidos en minutos antes de espectrometría de masas, HPLC, electroforesis capilar, y otras técnicas analíticas
Información de órdenes
Disponibles en dos configuraciones de embalaje: bandejas resellables (paquetes de 8 y 24 puntas) y gradillas de puntas de 96 posiciones (paquetes de 96 y paquetes de 960 puntas)
Especificaciones
10 μl | |
Pipeta de ajuste universal | |
ZipTipTM | |
Polipropileno |