Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
116.00€ - 281.40€
Especificaciones
Material Circonio
Product Type Crisol de circonio
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Descripción Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
15443585
Ver documentos
Thermo Scientific™
035902.KT
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 54 mm 47mm 35mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15453585
Ver documentos
Thermo Scientific™
035903.KT
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 44 mm 39mm 33mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15413595
Ver documentos
Thermo Scientific™
035924.KT
With SlideOn Ring; Ring/ Rim OD: 48mm 42mm 44mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15473595
Ver documentos
Thermo Scientific™
035945.KT
Con reborde; diámetro exterior del anillo/borde: 44 mm 39mm 33mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15433605
Ver documentos
Thermo Scientific™
035966.KT
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 50 mm 47mm 36mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15493605
Ver documentos
Thermo Scientific™
035986.KT
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm 47mm 35mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15453615
Ver documentos
Thermo Scientific™
035999.KT
With Flanged Rim; Ring/ Rim OD: 48mm 42mm 44mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15413625
Ver documentos
Thermo Scientific™
036020.KT
Con anillo a presión; DE del anillo/borde: 48 mm 42mm 44mm
281.40€
cada uno
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Circonio
Crisol de circonio
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Crisol de circonio