Learn More
Thermo Scientific™ Crisol de circonio
Marca: Thermo Scientific™ 035986.KT
Ver más versiones de este producto
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Con anillo deslizante; DE del anillo/ borde: 54 mm | |
47mm | |
Crisol de circonio |
Circonio | |
35mm | |
36mm |