Learn More
DWK Life Sciences™ Cortador para ampollas Wheaton™
Evite la contaminación cruzada con estos cortadores para ampollas de 1 y 2 ml
Marca: DWK Life Sciences™ 177105
33.08 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Evita que las ampollas se astillen
Especificaciones
Sí | |
Cortador de ampollas | |
Plástico | |
Ampollas de 1 y 2 ml |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%