Learn More
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls
Marca:  RETSCH 32.368.0003
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11964382
  • 887.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Bolas de molienda
0,5 mm
Molino de bolas enérgico Emax
Óxido de circonio
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
RETSCH Zirconium Oxide Grinding Balls > Diámetro: 0,5mm