missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZNF343 Antibody (PCRP-ZNF343-4F8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-24182AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ZNF343 Monoclonal antibody specifically detects ZNF343 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
ZNF343 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 750 | |
FLJ3472, KOX21zinc finger protein 37a (KOX 21), zinc finger protein 37A, Zinc finger protein KOX21, ZNF37 | |
Recombinant fragment of human ZNF343 protein | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Flow Cytometry | |
PCRP-ZNF343-4F8 | |
50mM Sodium Borate | |
Mouse | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
79175 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
ZNF343 Antibody (PCRP-ZNF343-4F8), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 750
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido