Learn More
Buerkle™ Zone sampler Spiralus
Zone sampler Spiralus garantiza un muestreo exacto por zonas a través de todas las capas del material a granel. Debido a la disposición en espiral de las hendiduras de muestreo, éstas se abren de arriba abajo con retardo de tiempo.
733.00€ - 918.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de zona Spiralus |
---|---|
Material | Aluminio anodizado, PA |
Incluye | 8 aberturas |
Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10532138
|
Buerkle™
5318-0145 |
770 mL | 145 cm |
733.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11857251
|
Buerkle™
5318-0200 |
1100 mL | 200 cm |
918.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Zone sampler Spiralus garantiza un muestreo exacto por zonas a través de todas las capas del material a granel. Debido a la disposición en espiral de las hendiduras de muestreo, éstas se abren de arriba abajo con retardo de tiempo. De este modo, el llenado se produce primero a través de la abertura inferior y después en las que se encuentran más arriba, hasta que esté lleno todo el Spiralus.
La forma geométrica de las hendiduras de muestreo evita el corte del grano. El zone sampler Spiralus garantiza un muestreo multicapa extraordinario.
Campo de aplicación
El Spiralus resulta especialmente adecuado para material a granel de granulación gruesa, cereales y aglomerado en emplazamientos como terrenos de material vertido, almacenes, camiones, vagones de mercancías, etc.
- Reproducción representativa de la disposición por capas del recipiente
- Aluminio anodizado
- Punta PA
- Diámetro de 38 mm
- Peso reducido
Especificaciones
Tomamuestras de zona Spiralus | |
Aluminio anodizado, PA | |
8 aberturas | |
38 mm |