Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Beverage Monitor
Easy to use, versatile, bulk packaged disposable filter funnels are ideal for microbial analysis.
Marca:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4761
Detalles adicionales : Peso : 1.59600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17104401
  • 185.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se puede convertir en una placa Petri para cultivar o quitar fácilmente la membrana para colocarla en una placa de agar separada
  • Producto no aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones en pacientes
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Cubierta de poliestireno, cilindro/base de polipropileno, material adaptador de polietileno, almohadilla de soporte de celulosa
50/paquete
Éster de celulosa mixta Metricel GN-6
Negro
0,45 μm
Irradiado con radiación gamma