Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Microcheck™ Beverage Monitor
Easy to use, versatile, bulk packaged disposable filter funnels are ideal for microbial analysis.
185.00€
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 mL |
---|---|
Color | Negro |
Descripción | Cubierta de poliestireno, cilindro/base de polipropileno, material adaptador de polietileno, almohadilla de soporte de celulosa |
Tamaño de poro | 0,45 μm |
Cantidad | 50/paquete |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17104401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4761 |
Éster de celulosa mixta Metricel GN-6 |
185.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17124401
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
4763 |
PES modificada con membrana negra Metricel |
185.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 12-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Can convert to a petri dish for culturing or easily remove the membrane for placing on separate agar dish
- Product not approved for use in medical clinical surgical or other patient applications
Especificaciones
100 mL | |
Cubierta de poliestireno, cilindro/base de polipropileno, material adaptador de polietileno, almohadilla de soporte de celulosa | |
50/paquete |
Negro | |
0,45 μm | |
Irradiado con radiación gamma |