Learn More
Invitrogen™ Minicelda XCell SureLock™
Puede desarrollar rápida y fácilmente hasta dos minigeles Novex de 8 x 8 cm, sin fugas y sin necesidad de pinzas ni grasa
Marca: Invitrogen™ EI0001
802.40 EUR hasta el 2025-03-28
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
La minicelda XCell SureLock incorpora una cuña de tensión de gel en lugar de la cuña trasera utilizada en modelos anteriores. Cuando la palanca de la cuña de tensión de gel se lleva hacia adelante hasta la posición de bloqueo, se generará una fuerza horizontal uniforme. De esta manera, se sella firmemente el conjunto del núcleo de tampón/gel en su posición en la cámara de tampón inferior. La acción de bloqueo positivo de la cuña de tensión del gel garantiza un procesamiento del gel sin problemas ni fugas en todo momento.
- Se puede preparar fácilmente en tan solo tres sencillos pasos.
- Disponible por separado o como parte de un paquete completo.
Actualice XCell II a una minicelda XCell SureLock
- Resulta sencillo convertir XCell II en XCell SureLock gracias al kit de actualización SureLock (disponible por separado).
- El kit consta de una tapa de minicelda SureLock, una cuña de tensión de gel y una barrera de tampón de minigel moldeada.
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. Garantía de un año desde el momento de la compra. | |
XCell SureLock™ Mini | |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Minisistema de electroforesis con miniceldas Vertical | |
Temperatura ambiente |
Hasta dos minigeles | |
Minigeles Novex™, geles NuPAGE™ | |
XCell SureLock™ | |
1 unit | |
500 V DC |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
New Offer Comprar ahora