Learn More
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dietilfosfolano)benceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10666840
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dietilfosfolano)benceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666840
250 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10666840
Marca: Thermo Scientific Acros 435192500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 213343-64-7
Fórmula molecular C30H48BF4P2Rh
Peso molecular (g/mol) 660.37
Número MDL MFCD01862465
Clave InChI DSYBEQKPSKLNMC-RTXTXWNLNA-N
Sinónimo s,s-et-duphos-rh, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, +-1,2-bis 2s,5s-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium l tetrafluoroborateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 11006841
SMILES [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CC[C@H]1CC[C@H](CC)P1C1=C(C=CC=C1)P1[C@@H](CC)CC[C@@H]1CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-Diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a naranja
Análisis elemental 52.4 to 56.8% C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (1Z,5Z)-cicloocta-1,5-dieno;(2S,5S)-1-[2-[(2S,5S)-2,5-dietilfosfolan-1-il]fenil]-2,5-dietilfosfolano; rodio; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.37
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote342342 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number435192500,435191000
Nombre del producto
  • 1,2-Bis((2S,5S)-2,5-diethylphospholano)benzene(cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1,2-Bis((2S,5S)-2,5-dietilfosfolano)benceno(ciclooctadieno)rodio(I) tetrafluoroborato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >