Learn More
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11419742
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419742
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Código de producto. 11419742
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10807.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida se utiliza como agente activador de carboxilo. Se utiliza en la síntesis de péptidos, 3' -amino-3'-deoxiadenosina-5'-di- y trifosfatos y en la preparación de anticuerpos como inmunoconjugados. Desempeña un papel vital en la inmovilización de grandes biomoléculas en asociación con N-hidroxisuccinimida. También se utiliza en la acilación de los fosforanos.
Solubilidad
Soluble en diclorometano de acetonitrilo, dimetilformamida y tetrahidrofurano. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25952-53-8
Fórmula molecular C8H18ClN3
Peso molecular (g/mol) 191.70
Número MDL MFCD00012503
Clave InChI FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3-dimethylaminopropyl-3-ethylcarbodiimide hydrochloride, edc.hcl, edci, edc hydrochloride, wsc hcl, edac hydrochloride, edac, hydrochloride, 1-ethyl-3-3-dimethylaminopropyl carbodiimide hydrochloride, edcl, edac hclMostrar másMostrar menos
PubChem CID 2723939
Nombre IUPAC 3-(etiliminometilidenamino)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
SMILES Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride
Punto de fusión ∽113°C
Fórmula lineal CH3CH2N=C=N(CH2)3N(CH3)2·HCl
Cantidad 5 g
Beilstein 5764110
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile dichloromethane,dimethylformamide,and tetrahydrofuran. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.7
Porcentaje de pureza ≥98%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253350 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Número de loteS12K035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/06/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Número de lote10233296 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Número de lote10233295 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2024 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
Número de loteN24J035 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2023 Catalog NumberA10807.03,A10807.14,A10807.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(3-Dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimidehydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethyl-1,3-Propanediamine monohydrochloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Clorhidrato de 1-(3-dimetilaminopropil)-3-etilcarbodiimida, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >