Learn More
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10712515
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10712515
25 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10712515
Marca: Thermo Scientific Acros 112470250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 280-57-9
Fórmula molecular C6H12N2
Peso molecular (g/mol) 112.17
Número MDL MFCD00006689
Clave InChI IMNIMPAHZVJRPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazabicyclo 2.2.2 octane, triethylenediamine, dabco, dabco 33lv, 1,4-ethylenepiperazine, dabco crystal, teda, texacat td 100, dabco s-25Mostrar másMostrar menos
PubChem CID 9237
Nombre IUPAC 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano
SMILES C1CN2CCN1CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C to 160.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 174.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fieser 01,1203; 02,99; 04,119; 05,176; 06,157; 07,86; 11,153; 12,155; 13,92; 15,109
Índice Merck 15,9834
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: 46g/100mL (26°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Punto de sublimación 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales higroscópicos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0461754 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Número de loteA0455952 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Número de loteA0442476 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Número de loteA0431932 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
Número de loteA0450899 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number112471000,112470250,112475000,112470025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,4-Diazabicyclo¢2.2.2!octane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1,4-Diazabiciclo[2.2.2]octano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >