Learn More
1-Bromo-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11496696
1-Bromo-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11496696
250 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Código de producto. 11496696
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23854.30
Solicitar formato a granel o personalizado
1-Bromo-2-methylpropane is used as a synthetic reagent for the preparation of 1-ethyl-1,3-isobutylimidazolium bromide by reaction with 1-ethylimidazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromo-2-metilpropano se utiliza como reactivo sintético para la preparación de bromuro de 1-etil-1,3-isobutilimidazolio por reacción con el 1-etilimidazol.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Miscible con alcohol y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-77-3
Fórmula molecular C4H9Br
Peso molecular (g/mol) 137.02
Número MDL MFCD00000217
Clave InChI HLVFKOKELQSXIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isobutyl bromide, iso-butyl bromide, propane, 1-bromo-2-methyl, bromoisobutane, i-butyl bromide, 1-bromo-2-methyl-propane, unii-5oec0bw987, ccris 349, 1-bromo-2-methyl propane, bromoacetaldehydedimethylacetalMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6555
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilpropano
SMILES CC(C)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromo-2-methylpropane
Punto de fusión -118°C
Densidad 1.255
Punto de ebullición 90°C to 92°C
Temperatura de inflamación 18°C (64°F)
Índice de refracción 1.435
Cantidad 250 g
Número UN UN2342
Beilstein 1730915
Índice Merck 14,5135
Información de solubilidad Slightly soluble in water; Miscible with alcohol,ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/11/2024 Catalog NumberB23854.0B,B23854.30
Número de lote10251739 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB23854.0B,B23854.30
Número de lote10247037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/10/2023 Catalog NumberB23854.0B,B23854.30
Número de lote10217335 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23854.0B,B23854.30
Número de lote10183207 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23854.0B,B23854.30
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromo-2-methylpropane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromo-2-methylpropane
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Bromo-2-metilpropano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >