Learn More
1-Bromobutano, > 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Bromobutane is used as an intermediate in organic synthesis and as a solvent for cleaning and degreasing. It acts as an alkylating agent as well as to prepare organometallic compounds such as n-butyllithium. It is also involved in the synthesis of procaine and tetracaine. It reacts with magnesium metal to prepare the Grignard reagent, which is used to form carbon-carbon bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 1-bromobutano se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y como disolvente para la limpieza y el desengrasado. Actúa como un agente alquilante, así como para preparar compuestos organometálicos como el n-butillitio. También participa en la síntesis de la procaína y la tetracaína. Reacciona con el metal de magnesio para preparar el reactivo de Grignard, que se utiliza para formar enlaces de carbono-carbono.
Solubilidad
Miscible con etanol y éter dietílico. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, magnesio, potasio, sodio y óxidos de sodio.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromobutane |
Punto de fusión | -112°C |
Densidad | 1.275 |
Punto de ebullición | 101°C to 102°C |
Temperatura de inflamación | 20°C (68°F) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
Olor | Characteristic |
Fórmula lineal | CH3(CH2)3Br |
Índice de refracción | 1.44 |
Cantidad | 10,000 g |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252083 | Certificado de análisis | 15/08/2024 | A10696.0E,A10696.0C,A10696.36 |
10252082 | Certificado de análisis | 15/08/2024 | A10696.0E,A10696.0C,A10696.36 |
10226499 | Certificado de análisis | 05/12/2023 | A10696.0E,A10696.0C,A10696.36 |
10245504 | Certificado de análisis | 26/01/2023 | A10696.0E,A10696.0C,A10696.36 |
10242084 | Certificado de análisis | 18/07/2022 | A10696.0E,A10696.0C,A10696.36 |
Seguridad y manipulación
- 1-Bromobutane
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Bromobutane