Learn More
1-Bromohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
49.65€ - 429.14€
CAS | 111-25-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H13Br |
Peso molecular (g/mol) | 165.07 |
Número MDL | MFCD00000271 |
Clave InChI | MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga |
PubChem CID | 8101 |
Nombre IUPAC | 1-bromohexano |
SMILES | CCCCCCBr |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10429590
|
Thermo Scientific Acros
107045000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
49.65€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10529990
|
Thermo Scientific Acros
107040025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
137.69€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11904491
|
Thermo Scientific Acros
107040100 |
10 L | Tambor de plástico |
429.14€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
111-25-1 | |
165.07 | |
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N | |
8101 | |
CCCCCCBr |
C6H13Br | |
MFCD00000271 | |
hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga | |
1-bromohexano |
Especificaciones
1-Bromohexane | |
111-25-1 | |
100.0 | |
1.1700g/mL | |
57°C | |
0.5% max. Hexanol (GC) | |
CH3(CH2)5Br | |
MFCD00000271 | |
1.17 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCBr | |
165.07 | |
165.07 | |
Líquido |
0.1% max. (as HBr) | |
99.0 | |
-85°C | |
154°C to 158°C | |
Auténtico | |
C6H13Br | |
1.4465 to 1.4485 | |
01,144 | |
hexyl bromide, n-hexyl bromide, bromohexane, 1-hexyl bromide, hexane, 1-bromo, hexane, bromo, unii-wva0fax7ga, 1-bromo-hexane, pentane, bromomethyl, wva0fax7ga | |
MNDIARAMWBIKFW-UHFFFAOYSA-N | |
1-bromohexano | |
8101 | |
99+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Líquido y vapor inflamables.
Declaración de GHS P:
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Evitar su liberación al medio ambiente.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la fecha de su publicación. La información proporcionada se ha diseñado solo como una guía para la manipulación y el uso seguros. No debe considerarse ni una garantía ni una especificación de calidad.
Palabra de aviso de GHS: Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-850-2
- 1-Bromohexane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.