Learn More
1-Bromohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Bromohexane |
Acidez | 0.1% max. (as HBr) |
% mín. CAS | 99.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | -85°C |
Densidad | 1.1700g/mL |
Punto de ebullición | 154°C to 158°C |
Temperatura de inflamación | 57°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.5% max. Hexanol (GC) |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468699 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 107045000,107040100,107040025 |
A0456284 | Certificado de análisis | 13/09/2023 | 107045000,107040100,107040025 |
A0394996 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 107045000,107040100,107040025 |
A0409269 | Certificado de análisis | 23/12/2021 | 107045000,107040100,107040025 |
A0393150 | Certificado de análisis | 04/08/2020 | 107045000,107040100,107040025 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1-Bromohexane
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Bromohexano, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido