Learn More
Bromuro de 1-etil-3-metilimidazolio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.00€ - 166.00€
CAS | 65039-08-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H11BrN2 |
Peso molecular (g/mol) | 191.07 |
Número MDL | MFCD03427610 |
Clave InChI | GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br |
PubChem CID | 2734235 |
SMILES | [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10772014
|
Thermo Scientific Acros
356670050 |
5 g | Frasco de vidrio |
24.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10532042
|
Thermo Scientific Acros
356670250 |
25 g | Frasco de vidrio |
53.50€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10563694
|
Thermo Scientific Acros
356671000 |
100 g | Frasco de vidrio |
166.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Líquido iónicoIdentificadores de productos químicos
65039-08-9 | |
191.07 | |
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M | |
2734235 |
C6H11BrN2 | |
MFCD03427610 | |
1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br | |
[Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1 |
Especificaciones
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide | |
97.5 | |
Amarillo | |
97.5% min. (Argentometry) | |
MFCD03427610 | |
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M | |
1-etil-3-metilimidazol-3-io;bromuro | |
2734235 | |
98% |
65039-08-9 | |
100.0 | |
Auténtico | |
C6H11BrN2 | |
1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br | |
[Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1 | |
191.07 | |
191.07 | |
Cristales, polvo cristalino o trozos |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Declaración de GHS P
Evitar respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Continuar aclarando.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.