Learn More
1-hexanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11493757
1-hexanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493757
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Código de producto. 11493757
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18232.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
1El hexanol se utiliza como precursor de plastificadores, productos químicos intermedios para productos farmacéuticos, ésteres de perfumes y antisépticos. Además, sirve como agente perturbador en el trifosfato de adenosina de la actomiosina. Además de esto, se utiliza para modular la función del motor de la actomiosina.
Solubilidad
Miscible con etanol, acetona, cloroformo, éter, benceno. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono y agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, cloruros ácidos, anhídridos de ácido y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL MFCD00002982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hexanol
Punto de fusión °C to 52°C
Densidad 0.814 g/mL
Punto de ebullición 157°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3(CH2)5OH
Índice de refracción 1.418
Cantidad 500 mL
Número UN UN2282
Beilstein 969167
Índice Merck 14,4697
Información de solubilidad Miscible with ethanol,acetone,chloroform,ether,benzene. Slightly miscible with carbon tetrachloride and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10253100 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/11/2024 Catalog NumberA18232.0F,A18232.AP
Número de loteX22K021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/11/2024 Catalog NumberA18232.0F,A18232.AP
Número de loteU19K005 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog NumberA18232.0F,A18232.AP
Número de loteU19K006 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/09/2024 Catalog NumberA18232.0F,A18232.AP
Número de loteS13K008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberA18232.0F,A18232.AP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hexanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-hexanol
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
1-hexanol 99 %, Thermo Scientific Chemicals >