Learn More
1-Hidroxipireno, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10286380
1-Hidroxipireno, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286380
250 mg, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Código de producto. 10286380
Marca: Thermo Scientific Acros 232272500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5315-79-7
Fórmula molecular C16H10O
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00044543
Clave InChI BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hydroxypyrene, 1-pyrenol, 3-hydroxypyrene, pyrenol, unii-n2h6o5v707, hydroxypyrene, 1-hydroxy-pyrene, 3-pyrenol, 1-pyrenol 8ci
PubChem CID 21387
ChEBI CHEBI:34093
Nombre IUPAC piren-1-ol
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Hydroxypyrene
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 176°C to 178°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Agujas finas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0468182 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number232270010,232270500,232272500
Número de loteA0451989 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Catalog Number232270010,232270500,232272500
Número de loteA0395139 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2022 Catalog Number232270010,232270500,232272500
Número de loteA0415850 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number232270010,232270500,232272500
Número de loteA0421906 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/08/2020 Catalog Number
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Hydroxypyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-Hidroxipireno, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals >