Learn More
1-Metilciclopenteno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.59€ - 734.66€
CAS 693-89-0
Fórmula molecular C6H10
Peso molecular (g/mol) 82.15
Número MDL MFCD00001397
Clave InChI ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
PubChem CID 12746
Nombre IUPAC 1-metilciclopenteno
SMILES CC1=CCCC1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11423098
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18816.06
5 g
58.59€
5 g
11433098
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18816.14
25 g
192.96€
25 g
11443098
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18816.22
100 g
734.66€
100 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
693-89-0
82.15
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
12746
CC1=CCCC1
C6H10
MFCD00001397
1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
1-metilciclopenteno
Especificaciones
1-Methylcyclopentene
-142°C
73°C to 75°C
C6H10
MFCD00001397
1900640
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
1-metilciclopenteno
12746
98%
693-89-0
0.779
−17°C (1°F)
1.431
UN3295
1-methyl-1-cyclopentene, cyclopentene, 1-methyl, methylcyclopentene, cyclopentene, methyl, unii-v03m1dzc9i, 1-methylcyclopent-1-ene, v03m1dzc9i, methyl-cyclopentene, 1-methylcyclopentene-1, cyc1opentene,l-methyl
CC1=CCCC1
82.15
82.15
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225
Líquido y vapor altamente inflamables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P331-P370+P378q-P501c
H225-H304.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:HIDROCARBUROS, LÍQUIDO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 211-762-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Nombre del producto
  • 1-Methylcyclopentene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1-Methylcyclopentene