Learn More
Hamilton™ 1 ml, modelo 1001 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración
La jeringa BFP fabricada por Hamilton Company está destinada únicamente a investigación científica y uso en laboratorio, y no está destinada para uso humano in vivo.
Marca:  Hamilton™ 9882-35
Código de producto. 11510112
  • 154.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Hoja de especificaciones
  • Volumen – 1 mL
  • Tipo de jeringa – Estanca a los gases de larga duración
  • Jeringas serie – 1000
  • Terminación – Luer Lock de PTFE (TLL)
  • Tipo de émbolo – Montaje de poste lateral (XL)
  • Trayectoria del líquido – Vidrio de borosilicato, PTFE, UHMWPE
  • Esterilizable en autoclave – No
  • Esterilizable en gas – Sí
  • máx. – 200 psig (13,8 bar)
  • Temperatura máxima – 115 °C / 239 °F
  • Temperatura mínima – 10 °C / 50 °F
  • Diámetro interior del cuerpo – 0,181 pulg. (4,61 mm)
  • Diámetro exterior del cuerpo – 0,355 pulg. (9,02 mm)
  • Cantidad de ventas – Una jeringa por paquete
Especificaciones
Especificaciones
Jeringa para instrumentos de larga duración
1 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hamilton™ 1 ml, modelo 1001 TLL SYR, jeringa de instrumento de larga duración >