Learn More
1-propanol, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10033573
1-propanol, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10033573
10 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10033573
Marca: Thermo Scientific Acros 232070100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127.0°C
% mín. CAS 99.4
Color De beige amarillento a blanco
Acidez 0.0004 meq/g max.
% máx. CAS 100.0
Alcalinidad 0.0006 meq/g max.
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Cantidad 10 L
Temperatura de inflamación 15°C
Envase Bidón de metal
Forma física Masa cristalina, polvo, cristales o trozos
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Residuos después de la evaporación 0.001 % max.
Gravedad específica 0.8
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1413
Agua 0.1% Max.
Índice Merck 15, 7955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2405230 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2025 Catalog Number232070010,232070025,232070100
Número de lote1904925 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/01/2025 Catalog Number232070010,232070025,232070100
Número de lote1989039 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number232070010,232070025,232070100
Número de lote2220622 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number232070010,232070025,232070100
Número de lote2041865 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number232070010,232070025,232070100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals >