Learn More
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
65.02€ - 536.67€
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10336550
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
149480010
1 L Frasco de vidrio
65.02€
1 litro
10021520
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
149480025
2.5 L Frasco de vidrio
143.72€
2.50 litro
10469973
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
149480250
25 L Bidón de metal
536.67€
25 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals