Learn More
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10021520
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10021520
2.5 L, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10021520
Marca: Thermo Scientific Acros 149480025
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8000g/mL
Cantidad 2.5 L
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589nm)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Beilstein 01, IV, 1413
Agua 0.5% max.
Índice Merck 15, 7955
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467182 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0465888 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0463011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0462367 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0445882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >