Learn More
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10469973
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10469973
25 L, Bidón de metal
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Código de producto. 10469973
Marca: Thermo Scientific Acros 149480250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-23-8
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.10
Número MDL MFCD00002941
Clave InChI BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Nombre IUPAC propano-1-ol
SMILES CCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Propanol
Punto de fusión -127.0°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8000g/mL
Punto de ebullición 97.0°C
Cantidad 25 L
Temperatura de inflamación 15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Bidón de metal
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3840 to 1.3860
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Gravedad específica 0.8
Fórmula lineal CH3CH2CH2OH
Presión de vapor Vapor Pressure: 25mbar at 20°C
Viscosidad 2.2 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, IV, 1413
Agua 0.5% max.
Índice Merck 15, 7955
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether, soluble in many organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0467182 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0465888 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/09/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0463011 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/05/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0462367 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/04/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
Número de loteA0445882 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/03/2024 Catalog Number149480250,149480010,149480025
RUO – Research Use Only
Título del producto
1-propanol, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >