Descripción
It finds its application in the synthesis of unsaturated fatty acids and in the stereoselective synthesis of d-erythro- and l-threo-sphinganines via palladium-catalyzed equilibration and Suzuki coupling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza en la síntesis de ácidos grasos no saturados y en la síntesis estereoselectiva de d-eritro- y l-trio-esfinganinas a través de equilibración catalizada por paladio y acoplamiento de Suzuki.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1-Tridecyne |
Densidad | 0.78 |
Punto de ebullición | 116°C to 118°C (10 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 75°C (167°F) |
Fórmula lineal | CH3(CH2)10C≡CH |
Índice de refracción | 1.438 |
Cantidad | 1 g |
Beilstein | 1744658 |
Información de solubilidad | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.34 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
U30E064 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L02481.03,L02481.06 |
J03X028 | Certificado de análisis | 07/12/2021 | L02481.03,L02481.06 |
D10Z002 | Certificado de análisis | 06/12/2021 | L02481.03,L02481.06 |
S29D004 | Certificado de análisis | 06/12/2021 | L02481.03,L02481.06 |
I15U006 | Certificado de análisis | 06/12/2021 | L02481.03,L02481.06 |