missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Tridecino. 97 %, Thermo Scientific Chemicals

50.25€ - 198.99€

Identificadores de productos químicos

CAS 26186-02-7
Fórmula molecular C13H24
Peso molecular (g/mol) 180.34
Número MDL MFCD00015074
Clave InChI GZEDKDBFUBPZNG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-tridecyne, tridecyne, acmc-1cinm
PubChem CID 117754
Nombre IUPAC tridec-1-ino
SMILES CCCCCCCCCCCC#C
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11327725
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02481.03
1 g
50.25€
1 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
11337725
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L02481.06
5 g
198.99€
5 g
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

It finds its application in the synthesis of unsaturated fatty acids and in the stereoselective synthesis of d-erythro- and l-threo-sphinganines via palladium-catalyzed equilibration and Suzuki coupling.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de ácidos grasos no saturados y en la síntesis estereoselectiva de d-eritro- y l-trio-esfinganinas a través de equilibración catalizada por paladio y acoplamiento de Suzuki.

Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.

Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.

P210-P280-P370+P378q-P501c

H227.

missing translation for 'einecsNumber' : 247-511-7

missing translation for 'tsca' : Sí

Recommended Storage : Temperaturas ambientes

SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
1-Tridecino. 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado