Learn More
Hamilton™ 100 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
271.00€ - 285.00€
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) | 0.061 in. |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0.305 in. |
Diámetro exterior (métrico) | 7.75 mm |
Temperatura mín. (imperial) | 50°F |
Temperatura mín. (métrico) | 10°C |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17884352
|
Hamilton™
CAL80665 |
No Needle Included | Luer Tip |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17894352
|
Hamilton™
CAL80630 |
22s G | Cemented |
285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17824242
|
Hamilton™
CAL81001 |
22s G | Cemented |
271.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17834352
|
Hamilton™
CAL7656-01 |
No Needle Included | Removable |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17824212
|
Hamilton™
CAL81022 |
Custom | Cemented |
283.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- The 700 series is the original Hamilton syringe.
- This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
- The 700 series remains the industry standard.
- The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
- Dispenses volumes up to 100 μL.
Especificaciones
0.061 in. | |
7.75 mm | |
10°C | |
100 μL |
0.305 in. | |
50°F | |
1 |