Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno de 96 pocillos profundos de 1000μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Acelere sus procesos de trabajo manuales y automatizados con estas placas de polipropileno de 96 pocillos. Las placas de PCR de polipropileno de pocillos profundos de 96 pocillos de 1000 μl Eppendorf™ permiten un pipeteo de alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una centrifugación a alta velocidad.
Marca:  Eppendorf™ 0030501233
176.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10453692
  • 179.00€ / paquete de 20
En stock
para ver el stock
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación.
  • Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • LoBind: libre de revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Proteína de LoBind: mínima pérdida de proteínas (menos de 3 % de BSA 1 μg/ml)
  • ADN de LoBind: menos del 1 % de pérdida de ADN/ARN en concentraciones bajas y condiciones críticas (sal elevada, fragmentos de ADN cortos)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Estándar
Verde
96
5 bolsas de 4
8 x 12
Polipropileno
1000 μl
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteL204326L Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number0030501233
Número de loteL203474J Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/04/2024 Catalog Number0030501233
Número de loteL201440H Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2023 Catalog Number0030501233
Número de loteK198347N Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2023 Catalog Number0030501233
Número de loteK196989L Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/06/2023 Catalog Number0030501233
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno de 96 pocillos profundos de 1000μl > Color: Verde
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.